Learn More
6-metoxi-4-pirimidinamina, TRC
Código de producto. 30481550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481550 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30481550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2716402G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-4-pyrimidinamine
CAS 696-45-7
Fórmula molecular C5H7N3O
Cantidad 2 g
Sinónimo 4-Amino-6-methoxy-pyrimidine,, 4-Amino-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-aminopyrimidine, 6-Methoxy-4-pyrimidinamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
SMILES COc1cc(N)ncn1
Peso molecular (g/mol) 125.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0589