Learn More
6-metoxi-4-metilcarboestirilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxy-4-methylcarbostyril |
| CAS | 5342-23-4 |
| Fórmula molecular | C11H11NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6-Methoxy-4-methyl-2(1H)-quinolinone, 4-Methyl-6-methoxy-2-quinolone, 4-Methyl-6-methoxycarbostyril, 4-Methyl-6-methoxyquinolin-2(1H)-one, NSC 2195 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-5-11(13)12-10-4-3-8(14-2)6-9(7)10/h3-6H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1ccc2NC(=O)C=C(C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-4-metil-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.079 |