Learn More
6-metoxi-3-(metoxicarbonil)-2-(4-nitrofenil)-4H-benzopiran-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-2-(4-nitrophenyl)-4H-benzopyra |
| CAS | 132018-13-4 |
| Fórmula molecular | C18 H13 N O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13NO7/c1-24-12-7-8-14-13(9-12)16(20)15(18(21)25-2)17(26-14)10-3-5-11(6-4-10)19(22)23/h3-9H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(Oc2ccc(OC)cc2C1=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-2-(4-nitrofenil)-4-oxocromeno-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 355.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.0692 |