Learn More
6-metoxi-2-tetraalona, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11363136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363136 250 mg 250 miligramos
11353136 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11007.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2472-22-2
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.215
Número MDL MFCD00001729
Clave InChI RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
PubChem CID 75582
Nombre IUPAC 6-metoxi-3,4-dihidro-1H-naftalen-2-ona
SMILES COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-tetralone
Punto de fusión ∼35°C
Punto de ebullición 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 250 mg
Beilstein 513418
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico