Learn More
6-Metoxi-2-tetralona, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752961 1 g Frasco de vidrio 1 g
10025993 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10219253 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10752961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298920010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2472-22-2 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2472-22-2
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.22
Número MDL MFCD00001729
Clave InChI RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
PubChem CID 75582
Nombre IUPAC 6-metoxi-3,4-dihidro-1H-naftalen-2-ona
SMILES COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-tetralone
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28°C to 35°C
Color Beige amarillento a naranja
Punto de ebullición 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methoxy-2-tetralone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.