Learn More
Hidrato de 6-metoxi-2-naftilglioxal, Thermo Scientific™
Código de producto. 10210100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10210100 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10210100 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00154DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate
CAS 745783-88-4
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H10O3
Número MDL MFCD08533285
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate, 2-6-methoxynaphthalen-2-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 6-methoxynaphthalen-2-yl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-naphthaleneacetaldehyde,6-methoxy-a-oxo-, hydrate 1:1, 2-2-methoxynaphthalen-6-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate
Clave InChI BAVQWNGBJSPFBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)C(=O)C=O
Nombre IUPAC 2-(6-metoxinaftaleno-2-il)-2-oxoacetaldehído; hidrato
Peso molecular (g/mol) 214.22
PubChem CID 45074957
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 97%