Learn More
6-Metoxi-2-naftilglioxal hidrato, 98 %, base seca, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359126 1 g 1 g
11369126 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20260.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 745783-88-4 | C13H12O4 | 232.235 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 745783-88-4
Fórmula molecular C13H12O4
Peso molecular (g/mol) 232.235
Número MDL MFCD05664091
Clave InChI CBFAHRRUWMTAQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxynaphthylglyoxal hydrate, 2-6-methoxynaphthalen-1-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2-6-methoxy-1-naphthyl-2-oxo-acetaldehyde, pubchem12296, 2-6-methoxynaphthyl-2-oxoethanal, hydrate, 2-6-methoxy-1-naphthalenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 6-methoxynaphthalen-1-yl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-6-methoxynaphthalen-1-yl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 44118759
Nombre IUPAC 2-(6-metoxinaftaleno-1-il)-2-oxoacetaldehído; hidrato
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=CC=C2)C(=O)C=O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate
Punto de fusión 125°C to 130°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%