Learn More
6-Methoxy-2-naftilborónico, TRC
Código de producto. 30481859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481859 250 mg 250 miligramos
30480297 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264900250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156641-98-4
Fórmula molecular C11H11BO3
Peso molecular (g/mol) 202.02
Sinónimo B-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)boronic Acid, (6-Methoxy-2-naphthalenyl)boronic Acid, 6-Methoxynaphthalene-2-boronic Acid
Nombre IUPAC Ácido (6-metoxinaftalen-2-il)borónico
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0801