Learn More
6-Methoxy-2-naftol, TRC
Código de producto. 30466802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466802 10 g 10 g
30476367 5 g 5 g
30472107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30466802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26289010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5111-66-0
Fórmula molecular C11 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 174.2
Sinónimo 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Imp. H (EP), Hydroxynerolin
Nombre IUPAC 6-metoxinaftalena-2-ol
SMILES COc1ccc2cc(O)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxynaphthalen-2-ol (Hydroxynerolin)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0681