Learn More
Ácido 6-metoxi-2-naftoico, TRC
Código de producto. 30470341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470341 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30470341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2647551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
CAS 2471-70-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H10 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Naphthalenecarboxylic acid','6-methoxy-, 2-Naphthoic acid','6-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-Methoxy-6-naphthalenecarboxylic acid, 6-Methoxy-2-naphthoic acid, 6-Methoxynaphthalen-2-carboxylic acid, NSC 408786, 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 6-metoxinaftaleno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 202.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.063
Porcentaje de pureza >95