Learn More
6-Methoxy-2-naphthoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16448846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448846 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2121
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 6-Methoxy-2-naphthoic acid is an NMDA receptor modulator extracted from patent WO 2012019106 A2.
6-Methoxy-2-naphthoic acid is an NMDA receptor modulator extracted from patent WO 2012019106 A2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-naphthoic acid
CAS 2471-70-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H10O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Naproxen impurity O
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (296.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=C(OC)C=CC2=C1)O
Peso molecular (g/mol) 202.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration