Learn More
Ácido 6-metoxi-2-naftoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323616 5 g 5 g
11313616 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14610.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2471-70-7 | C12H9O3 | 201.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2471-70-7
Fórmula molecular C12H9O3
Peso molecular (g/mol) 201.20
Número MDL MFCD00092750
Clave InChI YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 6-methoxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy, unii-65ih1sv66a, 6-methoxy-2-naphthoicacid, 6-methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy-naphthalene-2-carboxylic acid, naproxen specified impurity o ep, naproxen impurity o, 2-methoxy-6-naphthalenecarboxylic acid, zlchem 1096
PubChem CID 349181
Nombre IUPAC 6-metoxinaftaleno-2-carboxilato
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C([O-])=O
Specifica
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-naphthoic acid
Punto de fusión 192°C to 194°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2211233
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.