Learn More
Ácido 6-metoxi-2-naftoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313616 1 g 1 g
11323616 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14610.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2471-70-7 | C12H9O3 | 201.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2471-70-7
Fórmula molecular C12H9O3
Peso molecular (g/mol) 201.20
Número MDL MFCD00092750
Clave InChI YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 6-methoxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy, unii-65ih1sv66a, 6-methoxy-2-naphthoicacid, 6-methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy-naphthalene-2-carboxylic acid, naproxen specified impurity o ep, naproxen impurity o, 2-methoxy-6-naphthalenecarboxylic acid, zlchem 1096
PubChem CID 349181
Nombre IUPAC 6-metoxinaftaleno-2-carboxilato
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-naphthoic acid
Punto de fusión 192°C to 194°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2211233
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza ≥98%