Learn More
6-Metoxi-2-naftalenocarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| CAS | 3453-33-6 |
| Fórmula molecular | C12H10O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Methoxy-6-naphthalenecarboxaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde, MONAL 62 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O2/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-8H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2cc(C=O)ccc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0681 |