Learn More
Ácido 6-metoxi-2-naftalenborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10041494 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10041494 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399860050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
CAS 156641-98-4
Punto de fusión >295°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H11BO3
Número MDL MFCD03093087
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-methoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-methoxynaphthalene-2-boronic acid, 6-methoxy-2-naphthyl boronic acid, 2-methoxynaphthalene-6-boronic acid, boronic acid, 6-methoxy-2-naphthalenyl, 6-methoxy-2-naphthalenyl boronic acid, acmc-209deh, ksc489k9r
Información de solubilidad Solubility in water: ca 2.5%
Clave InChI GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Nombre IUPAC Ácido (6-metoxinaftalen-2-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 202.02
PubChem CID 4641692
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.04
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.