Learn More
Ácido 6-Metoxi-2-naftaleneacético (Desmetil Naproxeno), TRC
Código de producto. 18011850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18011850 100 mg 100 miligramos
18063550 10 mg 10 miligramos
18010070 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18011850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264695100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23981-47-7
Fórmula molecular C13 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 216.23
Sinónimo 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-, 6-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, 2-(2-Methoxynaphthalen-6-yl)acetic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetic acid, 6-Methoxy-2-naphthylacetic acid, BRL 10720, (6-Methoxy-2-naphthyl)acetic acid, (6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid, α-Demethylnaproxen, Naproxen Imp. I (EP)
Nombre IUPAC Ácido 2-(6-metaxinaftalena-2-il)acético
SMILES COc1ccc2cc(CC(=O)O)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Demethylnaproxen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0786
Porcentaje de pureza >95%