Learn More
6-Methoxy-2-naftaleneacético Ácido-d3 (Desmetil Naproxeno-d3), TRC
Código de producto. 30471371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471371 10 mg 10 miligramos
30466163 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30471371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26469710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189427-82-4
Fórmula molecular C13H9D3O3
Peso molecular (g/mol) 219.25
Sinónimo 2-(6-Methoxy-d3-2-naphthyl)acetic Acid, 6-Methoxy-d3-2-naphthylacetic Acid, 6-MNA-d3, BRL 10720-d3, Desmethyl Naproxen-d3
SMILES O=C(O)CC1=CC2=C(C=C1)C=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Naproxen-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)/i1D3