Learn More
6-Metoxi-2-naftaldehído, 99%
Código de producto. 11456816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456816 5 g 5 g
11466816 25 g 25 g
11476816 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23943.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3453-33-6 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
El 6-metoxi-2-naftaldehído se utiliza como reactivo de diagnóstico en estudios de tumores que involucran enzimas aldehído deshidrogenasa. Además, se emplea en reacciones de síntesis orgánica que forman sustratos fluorescentes para estudios de inhibición relacionados con la hipertensión y la inflamación vascular. También se utiliza como intermedio de Nabumetone.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 6-metoxi-2-naftaldehído se utiliza como reactivo para el diagnóstico en estudios tumorales con enzimas aldehído deshidrogenasa. Además, se emplea en reacciones de síntesis orgánica que forman sustratos fluorescentes para estudios de inhibición relacionados con la hipertensión y la inflamación vascular. También se utiliza como intermediario de la nabumetona.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3453-33-6
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00081152
Clave InChI VZBLASFLFFMMCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxy-2-naphthaldehyde, 6-methoxy-2-naphthalaldehyde, unii-9244l5l5zy, 6-methoxy-naphthalene-2-carbaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 6-methoxy, pubchem13704, acmc-1ah4r, 6-methoxy-2-napthaldehyde, dsstox_cid_31510, dsstox_rid_97395
PubChem CID 76991
Nombre IUPAC 6-Metoxinaftaleno-2-carbaldehído
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-naphthaldehyde
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1945989
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación