Learn More
6-Metoxi-2-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxy-2-methylquinoline |
| Punto de fusión | 62°C to 66°C |
| Densidad | 0.973 |
| Temperatura de inflamación | 47°C (117°F) |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |