Learn More
6-Metoxi-2-metilbenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425147 1 g 1 g
15435147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32425.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2941-72-2 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole was used as an inhibitor of aryl hydrocarbon hydroxylase (PB/AHH) and aminopyrine N-demethylase (ADPM) in hepatic microsomes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-metoxi-2-metilbenzotiazol fue utilizado como inhibidor de la hidroxilasa de hidrocarburo de arilo (PB/AHH) y la aminopirina N-demetilasa (ADPM) en los microsomas hepáticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2941-72-2
Fórmula molecular C9H9NOS
Peso molecular (g/mol) 179.237
Número MDL MFCD00005795
Clave InChI DYHLJSUORLPGNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, 6-methoxy-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl, 2-methyl-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-benzothiazole, benzothiazole,6-methoxy-2-methyl, 6-methoxy-2-methylbenzothiazol, #, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 76254
Nombre IUPAC 6-metoxi-2-metil-1,3-benzotiazol
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Densidad 1.204
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 97%