Learn More
6'-Metoxi-2'-acetonaftona (Impureza de Naproxeno L), TRC
Código de producto. 30133889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133889 10 g 10 g
17972075 1 g 1 g
17940825 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26080510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3900-45-6
Fórmula molecular C13 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 200.233
Sinónimo 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Naproxen Imp. L (EP), Acetylnerolin
Nombre IUPAC 1-(6-metoxinaftalen-2-il)etanona
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylnerolin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.084
Porcentaje de pureza >95%