Learn More
6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene |
| CAS | 63675-74-1 |
| Fórmula molecular | C16 H14 O2 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzo[b]thiophene, 6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-, 2-(4-Methoxyphenyl)-6-methoxybenzo[b]thiophene, 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)c2cc3ccc(OC)cc3s2 |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-2-(4-metoxifenil)-1-benzotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 270.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0715 |