Learn More
6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofeno, Mikromol™
Código de producto. 30460575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460575 4 x 25 mg 100 miligramos
30050241 100 mg 100 miligramos
30050205 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460575 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0738.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofeno, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
CAS 63675-74-1
Nombres de analitos o componentes 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzo[b]thiophene, 6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-, 2-(4-Methoxyphenyl)-6-methoxybenzo[b]thiophene, 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(cc1)c2cc3ccc(OC)cc3s2
Nombre IUPAC 6-metoxi-2-(4-metoxifenil)-1-benzotiofeno
Peso molecular (g/mol) 270.35
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0715 g/mol