Learn More
[6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tien-3-il][4-metoxifenil]metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-methoxyphenyl]methanone |
| CAS | 63675-87-6 |
| Fórmula molecular | C24H20O4S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(4-Methoxybenzoyl)-2-(4-methoxyphenyl)-6-methoxybenzo[b]thiophene, [6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl](4-methoxyphenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20O4S/c1-26-17-8-4-15(5-9-17)23(25)22-20-13-12-19(28-3)14-21(20)29-24(22)16-6-10-18(27-2)11-7-16/h4-14H,1-3H3 |
| SMILES | O=C(C1=C(C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=CC(OC)=CC=C31)C4=CC=C(OC)C=C4 |
| Nombre IUPAC | (6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofen-3-il)(4-metoxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 404.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.11 |