Learn More
6-Metoxi-2(3H)-benzoxazolona, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307415 250 mg 250 miligramos
11397405 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05349.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.05€
    56.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 12.40€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 532-91-2 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-91-2
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.148
Número MDL MFCD00051726
Clave InChI MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo coixol, 6-methoxy-2-benzoxazolinone, 6-methoxybenzo d oxazol-2 3h-one, 6-methoxybenzoxazolinone, mboa, 6-mboa, 6-methoxy-2 3h-benzoxazolone, 2-benzoxazolinone, 6-methoxy, 2 3h-benzoxazolone, 6-methoxy, 6-methoxy-1,3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 10772
Nombre IUPAC 6-metoxi-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 141041
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza ≥98%