Learn More
Ácido 6-metoxi-2,3-dihidro-1H-indeno-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic Acid |
| CAS | 62956-62-1 |
| Fórmula molecular | C11H12O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O3/c1-14-8-4-2-7-3-5-9(11(12)13)10(7)6-8/h2,4,6,9H,3,5H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1ccc2CCC(C(=O)O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-metoxi-2,3-dihidro-1H-indeno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0786 |