Learn More
6-metoxi-2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline |
| CAS | 4053-50-3 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2-Dihydro-6-methoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-6-methoxy-1,2-dihydroquinoline, Methoxyquin, Nonflex AW-R |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO/c1-9-8-13(2,3)14-12-6-5-10(15-4)7-11(9)12/h5-8,14H,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-2,2,4-trimetil-1H-quinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.131 |