Learn More
6-metoxi-1-tetralona, TRC
Código de producto. 30472444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472444 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30472444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26869025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-1-tetralone
CAS 1078-19-9
Fórmula molecular C11H12O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 3,4-Dihydro-6-methoxy-1(2H)-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-1-naphthalenone, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-Methoxy-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalene-1(2H)-one, 6-Methoxy-α-tetralone, NSC 41700
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
Peso molecular (g/mol) 176.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0837