Learn More
6-Metoxi-1-tetralona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478536 100 g 100 g
11458536 5 g 5 g
11468536 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15967.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1078-19-9 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1078-19-9
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.215
Número MDL MFCD00001695
Clave InChI MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone
PubChem CID 14112
Nombre IUPAC 6-metoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-1-tetralone
Punto de fusión 77°C to 80°C
Punto de ebullición 171°C (11 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 972739
Índice Merck 14,6000
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 99%