Learn More
6-metoxi-1-indanona, TRC
Código de producto. 30474311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474311 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30474311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26269510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-1-indanone
CAS 13623-25-1
Fórmula molecular C10 H10 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy-, 1-Indanone, 6-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-6-methoxyinden-1-one, 6-Methoxy-1-indanone, 6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 6-Methoxyindane-1-one, NSC 338231
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
SMILES COc1ccc2CCC(=O)c2c1
Nombre IUPAC 6-metoxi-2,3-dihidroinden-1-ona
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681