Learn More
6-Metoxi-1-indanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362787 5 g 5 g
11352787 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15819.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13623-25-1 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13623-25-1
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00021232
Clave InChI UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxy-1-indanone, 6-methoxy-1h-indanone, 6-methoxy-indan-1-one, 6-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methoxyindan-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy, 6-methoxyindanone, 6-methoxy indanone, 6-methoxy-1-indanon
PubChem CID 334036
Nombre IUPAC 6-metoxi-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES COC1=CC=C2CCC(=O)C2=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-1-indanone
Punto de fusión 104°C to 109°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1238602
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 99%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.