Learn More
6-Metoxi-1-indanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904871 25 g Frasco de vidrio 25 g
10707582 1 g Frasco de vidrio 1 g
10235181 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11904871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334070250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13623-25-1 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13623-25-1
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00021232
Clave InChI UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxy-1-indanone, 6-methoxy-1h-indanone, 6-methoxy-indan-1-one, 6-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methoxyindan-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy, 6-methoxyindanone, 6-methoxy indanone, 6-methoxy-1-indanon
PubChem CID 334036
Nombre IUPAC 6-metoxi-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES COC1=CC=C2CCC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-1-indanone
Punto de fusión 107.0°C to 111.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl acetate,methylene dichloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methoxy-1-indanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.