Learn More
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479428 250 mg 250 miligramos
15459428 1 g 1 g
15469428 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15479428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63002.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 120-15-0 | C10H13NO | 163.22 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyquinoline is used as chemical reagents, organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,2,3,4-tetrahidro-6-metoxiquinolina se utiliza como reactivo químico, producto intermedio orgánico, producto químico fino, en la investigación farmacéutica y en el desarrollo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-15-0
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD00090494
Clave InChI FRXSZNDVFUDTIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thallin, thalline, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, 6-methoxytetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline, methyl 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolyl ether, quinoline l,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, wln: t66 bmt & j ho1, 1,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline
PubChem CID 67113
Nombre IUPAC 6-metoxi-1,2,3,4-tetrahidroquinolina
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Punto de fusión 34°C to 37°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 97%