Learn More
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, TRC
Código de producto. 30473819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473819 250 mg 250 miligramos
30476114 50 mg 50 miligramos
30481983 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM268675250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42923-77-3
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyisoquinoline, 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Nombre IUPAC 6-metaxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
SMILES COC1=CC=C(CNCC2)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO/c1-12-10-3-2-9-7-11-5-4-8(9)6-10/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1