Learn More
6-Mercaptopurina Monohidrato, TRC
Código de producto. 30137115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137115 2.5 g 2.50 g
30135666 25 g 25 g
18072750 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2254502.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6112-76-1
Fórmula molecular C5 H4 N4 S . H2 O
Peso molecular (g/mol) 170.19
Sinónimo 6H-Purine-6-thione, 1,2,3,9-tetrahydro-, hydrate (1:1), 6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate (9CI), Purine-6-thiol, monohydrate (8CI), 6-Mercaptopurine monohydrate, 9H-Purine-6-thiol hydrate, Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate
Nombre IUPAC 7H-purina-6-tiol; hidratar
SMILES O.Sc1ncnc2nc[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Mercaptopurine monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0262
Porcentaje de pureza >95%