Learn More
Monohidrato de 6-mercaptopurina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10761501 25 g Frasco de vidrio 25 g
10593391 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10761501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226520250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6112-76-1
Fórmula molecular C5H6N4OS
Peso molecular (g/mol) 170.19
Número MDL MFCD03854445,MFCD01461928
Clave InChI WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
PubChem CID 2724350
ChEBI CHEBI:31822
Nombre IUPAC 3,7-dihidropurina-6-tiona; hidrato
SMILES O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Mercaptopurine monohydrate
Nombre de nota 99.5+%
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 313.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 10, 5702
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions,slightly soluble in diluted sulfuric acid,soluble in hot alcohol,insoluble in acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.19
Porcentaje de pureza 99.5+%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Mercaptopurine monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4