Learn More
Monohidrato de 6-mercaptopurina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494853 25 g 25 g
11474853 1 g 1 g
11484853 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494853 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12197.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    260.65€ / 25 g
    Ahorro 28.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170.19 g/mol
6-Mercaptopurine is a widely used antileukemic agent that inhibits de novopurine synthesis through incorporation of thiopurine methyltransferase metabolites into DNA and RNA. It is also an antitumor agent and induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-mercaptopurina es un agente antileucémico ampliamente utilizado que inhibe la síntesis de novopurina a través de la incorporación de metabolitos de la tiopurina metiltransferasa en el ADN y el ARN. También es un agente antitumoral e induce apoptosis.
Solubilidad
Soluble en soluciones diluidas de hidróxidos alcalinos, alcohol caliente y 1 N NaOH (50 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6112-76-1
Fórmula molecular C5H6N4OS
Peso molecular (g/mol) 170.19
Número MDL MFCD03854445,MFCD01461928
Clave InChI WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
PubChem CID 2724350
ChEBI CHEBI:31822
Nombre IUPAC 3,7-dihidropurina-6-tiona; hidrato
SMILES O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Mercaptopurine monohydrate
Punto de fusión ∼315°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 4012091
Índice Merck 14,5871
Información de solubilidad Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides,hot alcohol,and 1 N NaOH (50mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.19 (152.17 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Mercaptopurine monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptopurine