Learn More
6-Mercaptopurine, MedChemExpress
Descripción
6-Mercaptopurine is a purine analogue which acts as an antagonist of the endogenous purines and has been widely used as antileukemic agent and immunosuppressive drug.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Mercaptopurine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 50-44-2 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C5H4N4S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Mercaptopurine 6-MP |
| Información de solubilidad | DMSO : 35.71 mg/mL (234.66 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |