Learn More
6-Mercaptopurine hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16481686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481686 500 mg 500 miligramos
16461957 50 mg 50 miligramos
16436276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13677A
MedChemExpress 6-Mercaptopurine hydrate (Mercaptopurine hydrate; 6-MP hydrate) is a purine analogue which acts as an antagonist of the endogenous purines and has been widely used as antileukemic agent and immunosuppressive drug.
6-Mercaptopurine hydrate (Mercaptopurine hydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Mercaptopurine hydrate
Forma física Solid
CAS 6112-76-1
Color Yellow
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H6N4OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Mercaptopurine hydrate 6-MP hydrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (293.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES S=C1NC=NC2=C1NC=N2.O
Peso molecular (g/mol) 170.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.19
Porcentaje de pureza 98.61%