Learn More
6-Disulfuro de mercaptopurina, TRC
Código de producto. 30134507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134507 2.5 g 2.50 g
17920915 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2254552.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49808-20-0
Fórmula molecular C10 H6 N8 S2
Peso molecular (g/mol) 302.34
Sinónimo 6,6'-Dithiodi-9H-purine, 1H-Purine, 6,6'-dithiobis- (9CI), Purine, 6,6'-dithiodi- (7CI), 6,6'-Dithiodi-9H-purine, Bis(6-purinyl) disulfide, NSC 166569, NSC 77640, 6-Mercaptopurine Disulfide
Nombre IUPAC 6-(7H-purina-6-ildissulfanil)-9H-purina
SMILES S(Sc1ncnc2nc[nH]c12)c3ncnc4[nH]cnc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Mercaptopurine Disulfide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6N8S2/c1-11-5-7(13-1)15-3-17-9(5)19-20-10-6-8(14-2-12-6)16-4-18-10/h1-4H,(H,11,13,15,17)(H,12,14,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0157