Learn More
6-Mercaptopurina-9-beta-D-ribofuranósido (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Mercaptopurine-9-beta-D-ribofuranoside |
| CAS | 574-25-4 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N4 O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-Mercaptopurine-9-B-D-Ribofuranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N4O4S/c15-1-4-6(16)7(17)10(18-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)19/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(S)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-(6-sulfanilpurin-9-il)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 284.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0579 |