Learn More
6-mercaptopurina-13C2,15N (principal), TRC
Código de producto. 30482980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30482980 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30482980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2254521MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Mercaptopurine-13C2,15N
CAS 1190008-04-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C313C2H4N315NS
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1,9-Dihydro-6H-purine-13C2,15N-6-thione
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4S/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i1+1,4+1,6+1
SMILES SC1=C2[15N]=[13CH]N[13C]2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 155.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0194
Porcentaje de pureza >95