Learn More
6-Mercapto-1-hexanol, TRC
Código de producto. 30481440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481440 1 g 1 g
30476874 5 g 5 g
30476463 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2541001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1633-78-9
Fórmula molecular C6H14OS
Peso molecular (g/mol) 134.24
Sinónimo 1-Mercapto-6-hexanol, 6-Hydroxy-1-hexanethiol, 6-Hydroxyhexyl Mercaptan, 6-Mercaptohexanol, Mercaptohexanol
Nombre IUPAC 6-sulfanilhexan-1-ol
SMILES OCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Mercapto-1-hexanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14OS/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0765