Learn More
Ácido 6-maleimidohexanoico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462677 5 g 5 g
15472677 25 g 25 g
15482677 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046384.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55750-53-3 | C10H13NO4 | 211.217 g/mol
6-Maleimidohexanoic acid is used as a probe for introducing maleimides groups into biomolecules and active pharmaceutical ingredients. Further, it is used with N-hydroxysuccinimide ester as a bifunctional cross-linking reagent. In addition to this, it acts as a probe for thiol groups in membrane proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55750-53-3
Fórmula molecular C10H13NO4
Peso molecular (g/mol) 211.217
Número MDL MFCD00043140
Clave InChI WOJKKJKETHYEAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-maleimidocaproic acid, 6-maleimidohexanoic acid, 6-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl hexanoic acid, 6-maleimidocaproicacid, 1h-pyrrole-1-hexanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, maleimide-ch2 5-cooh, n-maleoyl-6-aminocaproic acid, n-maleoyl-6-aminohexanoic acid, 1h-pyrrole-1-hexanoicacid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, 6-2,5-dioxopyrrol-1-yl hexanoic acid
PubChem CID 573683
Nombre IUPAC ácido 6-(2,5-dioxopirrol-1-il)hexanoico
SMILES C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Maleimidohexanoic acid
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol,dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.22
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Maleimidohexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxalate dihydrate