Learn More
6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester, MedChemExpress
Descripción
6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester (EMCS) is a heterobifunctional cross-linking reagent. EMCS is used as a unique and useful reagent for preparation of hapten conjugate and enzyme immunoconjugates.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester |
| CAS | 55750-63-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H16N2O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | EMCS |
| Información de solubilidad | DMSO : 230 mg/mL (746.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C=C1)N(CCCCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 308.29 |
| Mostrar más |