Learn More
Éster sulfo-N-succinimidilo del ácido 6-maleimidocaproico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Maleimidocaproic Acid Sulfo-N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 215312-86-0 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N2 O9 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O9S/c17-10-5-6-11(18)15(10)7-3-1-2-4-13(20)25-16-12(19)8-9(14(16)21)26(22,23)24/h5-6,9H,1-4,7-8H2,(H,22,23,24) |
| SMILES | OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCN2C(=O)C=CC2=O)C1=O |
| Nombre IUPAC | ácido 1-[6-(2,5-dioxopirrol-1-il)hexanoiloxi]-2,5-dioxopirrolidin-3-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 388.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.0577 |