Learn More
Hidrazida del ácido 6-maleimidocaproico, sal del ácido trifluoroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Maleimidocaproic Acid Hydrazide, Trifluoroacetic Acid |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O3.C2HF3O2/c11-12-8(14)4-2-1-3-7-13-9(15)5-6-10(13)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7,11H2,(H,12,14);(H,6,7) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.1042 |