Learn More
6-Maleimido-1-hexanol, TRC
Código de producto. 17940995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17940995 500 mg 500 miligramos
17984275 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17940995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM138560500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157503-18-9
Fórmula molecular C10 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 197.23
Sinónimo 1-(6-Hydroxyhexyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Nombre IUPAC 1-(6-hidroxihexil)pirrol-2,5-diona
SMILES OCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Maleimido-1-hexanol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO3/c12-8-4-2-1-3-7-11-9(13)5-6-10(11)14/h5-6,12H,1-4,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.1052