Learn More
6-(L-1,2,3-trihidroxibutil)-pterina, TRC
Código de producto. 30456196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456196 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30456196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8981635MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(L-1,2,3-Trihydroxybutyl)pterin
CAS 13392-24-0
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-Amino-6-((1S,2S,3S)-1,2,3-trihydroxybutyl)pteridin-4(1H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c1-3(16)6(17)7(18)4-2-12-8-5(13-4)9(19)15-10(11)14-8/h2-3,6-7,16-18H,1H3,(H3,11,12,14,15,19)
SMILES CC(O)C(O)C(O)c1cnc2NC(=NC(=O)c2n1)N
Nombre IUPAC 2-amino-6-(1,2,3-trihidroxibutil)-1H-pteridin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 267.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0968