Learn More
6-(L-1,2,3-trihidroxibutil)-pterina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(L-1,2,3-Trihydroxybutyl)pterin |
| CAS | 13392-24-0 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N5 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-6-((1S,2S,3S)-1,2,3-trihydroxybutyl)pteridin-4(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-3(16)6(17)7(18)4-2-12-8-5(13-4)9(19)15-10(11)14-8/h2-3,6-7,16-18H,1H3,(H3,11,12,14,15,19) |
| SMILES | CC(O)C(O)C(O)c1cnc2NC(=NC(=O)c2n1)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-6-(1,2,3-trihidroxibutil)-1H-pteridin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 267.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0968 |